Przejdź do
8.20872
DL-jabłczan sodu
98-101% (perchloric acid titration)
Synonim(y):
di-Sodium DL-malate, DL-Malic acid disodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
278,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
902,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaOOCCH(OH)CH2COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.05
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
211-627-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
98-101% (perchloric acid titration)
Form:
powder
278,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
98-101% (perchloric acid titration)
form
powder
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H6O5.2Na/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);;/q;2*+1/p-2
InChI key
WPUMTJGUQUYPIV-UHFFFAOYSA-L
General description
do syntezy
Analysis Note
Assay (perchloric acid titration): 98 - 101 %
Identity (NMR-spectrum): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.147371.003821.06557
assay
98-101% (perchloric acid titration)
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
≥99.5% (acidimetric)
assay
≥99.8% (manganometric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820872002504022536468242
820872010004022536468259