Przejdź do
8.20159
Chlorek bis(2-chloroetylo)amonu
for synthesis
Synonim(y):
Chlorowodorek bis(2-chloroetylo)aminy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
174,00 zł
130,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(ClCH2CH2)2NH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.49
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
212-479-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
130,50 zł
Cena katalogowa174,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
powder
potency
1150 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
212-215 °C (decomposition)
solubility
>100 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].ClCC[N+H2]CCCl
InChI
1S/C4H9Cl2N.ClH/c5-1-3-7-4-2-6;/h7H,1-4H2;1H
InChI key
YMDZDFSUDFLGMX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 210 °C
Melting range (upper value): ≤ 215 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.016788.41417D65607
solubility
>100 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
212-215 °C (decomposition)
mp
-51.9 °C
mp
182-184 °C (decomposition)
mp
105-107 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
form
powder
form
liquid
form
powder
form
solid
potency
1150 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
96 mg/kg LD50, oral (Rat), 1502 mg/kg LD50, skin (Rat)
potency
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
No information available.
flash_point_c
No information available.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
820159010004022536453095