Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3C6H(CH2Cl)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.13
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
95%
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
solid
bp
180 °C/20 mmHg (lit.)
mp
105-107 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(CCl)c(C)c1CCl
InChI
1S/C11H14Cl2/c1-7-4-8(2)11(6-13)9(3)10(7)5-12/h4H,5-6H2,1-3H3
InChI key
JMNDJDCLOQRCJV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 95% | assay 97% | assay 95% | assay 98% |
| mp 105-107 °C (lit.) | mp 76-83 °C | mp - | mp - |
| form solid | form - | form - | form - |
| bp 180 °C/20 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp 121-122 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?