Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 455,00 zł |
Informacje o tej pozycji
455,00 zł
vapor pressure
1.07 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
365 °C
expl. lim.
0.8 % (v/v)
bp
177-178 °C/1013 hPa
mp
-51.9 °C
transition temp
flash point 55 °C
density
1.22 g/cm3 at 20 °C
SMILES string
ClCCOCCCl
InChI
1S/C4H8Cl2O/c5-1-3-7-4-2-6/h1-4H2
InChI key
ZNSMNVMLTJELDZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.218 - 1.219
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay 99% | assay ≥99.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp -51.9 °C | mp - | mp −47 °C (lit.) | mp −47 °C (lit.) |
| bp 177-178 °C/1013 hPa | bp 85-87 °C/1013 hPa | bp 65-67 °C/15 mmHg (lit.) | bp 65-67 °C/15 mmHg (lit.) |
| density 1.22 g/cm3 at 20 °C | density 1.29 g/cm3 at 20 °C | density 1.22 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.22 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eter bis(2-chloroetylowy)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 3
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
131.0 °F - closed cup
flash_point_c
55.0 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8016780250 | 04022536369877 |
| 8016781000 | 04022536369884 |