Kluczowe dokumenty
8.41417
Sigma-Aldrich
N-(2-Chloroethyl)-morpholinium chloride
for synthesis
Synonim(y):
N-(2-Chloroethyl)-morpholinium chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13Cl2NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
222-881-2
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Formularz
powder
temp. samozapłonu
365 °C
siła działania
96 mg/kg LD50, oral (Rat)
1502 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
4.5-5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
182-184 °C (decomposition)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
ClCCN1CCOCC1.Cl
InChI
1S/C6H12ClNO.ClH/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8;/h1-6H2;1H
Klucz InChI
NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 182 °C
Melting range (upper value): ≤ 186 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
CorrosionSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2