Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 182,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 462,00 zł |
Informacje o tej pozycji
182,00 zł
vapor pressure
23 hPa ( 195 °C)
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
406 °C
potency
401 mg/kg LD50, oral (Rat), 402 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.7-9.8 % (v/v)
bp
180-182 °C/5 hPa
transition temp
flash point 26 °C
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Al+3].[O-]C(CC)C.[O-]C(CC)C.[O-]C(CC)C
InChI
1S/3C4H9O.Al/c3*1-3-4(2)5;/h3*4H,3H2,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI key
WOZZOSDBXABUFO-UHFFFAOYSA-N
Application
- A precursor in the preparation of alumina.
- An initiator for the bulk ring-opening polymerization of δ-valerolactone and ε-caprolactone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form powder | form liquid | form powder |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - |
| density 0.96 g/cm3 at 20 °C | density - | density 0.967 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 180-182 °C/5 hPa | bp 315 °C/1013 hPa | bp 200-206 °C/30 mmHg (lit.) | bp - |
| vapor pressure 23 hPa ( 195 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - | vapor pressure - |
| expl. lim. 1.7-9.8 % (v/v) | expl. lim. - | expl. lim. 9.8 % | expl. lim. - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
hcodes
flash_point_f
78.8 °F - closed cup
flash_point_c
26 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8200541000 | 04022536451060 |
| 8200540250 | 04022536451053 |