Przejdź do
201073
Aluminum-tri-sec-butoxide
97%
Synonim(y):
Aluminum sec-butoxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
275,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
436,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Al[OCH(CH3)C2H5]3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.32
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
218-871-2
Beilstein/REAXYS Number:
3910908
MDL number:
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
autoignition temp.
763 °F
expl. lim.
9.8 %
reaction suitability
core: aluminum
bp
200-206 °C/30 mmHg (lit.)
density
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(C)O[Al](OC(C)CC)OC(C)CC
InChI
1S/3C4H9O.Al/c3*1-3-4(2)5;/h3*4H,3H2,1-2H3;/q3*-1;+3
InChI key
WOZZOSDBXABUFO-UHFFFAOYSA-N
General description
Aluminum-tri-sec-butoxide is a metal organic chemical vapor deposition precursor and a chelating agent. It is widely used as a sol-gel precursor to deposit alumina thin films by atomic layer deposition method.
Application
Aluminum-tri-sec-butoxide can be used as a precursor :
  • To prepare Al2O3-based quasi-solid electrolyte for Li metal anodes. This ensures long cycle lifetime and high constant current density.
  • To synthesize nanospinel MgAl2O4 powder by a sol–gel method at low-temperature processing.
  • To fabricate transparent superhydrophobic aluminum oxide thin films to prevent soiling of solar panels.
  • To synthesize mesoporous alumina with large surface area to fabricate a functional interlayer for separator coating in a Li–S battery. It helps to suppress the shuttle effect and enhances cyclic stability andrateperformance.
Features and Benefits
  • Suitable for thin film deposition
  • Solubility in various solvents allows for the facile preparation of solution-based precursors
  • High thermal stability
  • Facilitates the anchoring of catalytic metal nanoparticles onto substrates
Has been utilized in making high-surface-area alumina using 2,4-pentanedione (Aldrich product P775-4) as a chelating agent.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
333182256714210072
description
97%
description
granular, <10 mm particle size, 98%
description
97%
description
powder and chunks, ≥98%
assay
97%
assay
98%
assay
97%
assay
≥98%
form
liquid
form
granular
form
-
form
powder and chunks
density
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.02 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.961 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.205 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
200-206 °C/30 mmHg (lit.)
bp
-
bp
125-126 °C/50 mmHg (lit.)
bp
255 °C/1 atm (lit.)
expl. lim.
9.8 %
expl. lim.
-
expl. lim.
-
expl. lim.
-
autoignition temp.
763 °F
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum-tri-sec-butoxide
pictograms
FlameSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
78.8 °F - closed cup
flash_point_c
26 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?