Merck
235849
Sigma-Aldrich
Aluminum tert-butoxide
technical grade
Synonim(y):
Aluminum-tri-tert-butoxide
About This Item
Wzór liniowy:
Al[OC(CH3)3]3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.32
Beilstein:
4148229
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
technical grade
Postać
powder
skład
Al, 10.5-13.0% EDTA titration
przydatność reakcji
core: aluminum
ciąg SMILES
CC(C)(C)O[Al](OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/3C4H9O.Al/c3*1-4(2,3)5;/h3*1-3H3;/q3*-1;+3
Klucz InChI
MDDPTCUZZASZIQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.