Przejdź do
8.01059
Aluminium acetylacetonate
for synthesis
Synonim(y):
Aluminium acetylacetonate, Tris(acetylacetonato)aluminium, Tris(2,4-pentanedionato)aluminium, Aluminium 2,4-pentanedionate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
155,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
486,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
25 600,00 zł
50 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
49 980,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21AlO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
324.31
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
237-741-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
155,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
500 °C
potency
48.7 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8 (20 °C, 3 g/L in H2O)
bp
315 °C/1013 hPa
mp
190-193 °C
solubility
3 g/L
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Al+3].[O-]\C(=C/C(=O)C)\C.[O-]\C(=C/C(=O)C)\C.[O-]\C(=C/C(=O)C)\C
InChI key
KILURZWTCGSYRE-LNTINUHCSA-K
Application
  • Viscoelasticity in Pressure-Sensitive Adhesives: This study examines the influence of crosslink density and linear viscoelasticity on the shear failure of adhesives, showcasing Aluminium acetylacetonate′s role in enhancing the performance and durability of industrial adhesives (Arrowood et al., 2023).
  • UV/Blue Light-Emitting Devices: Highlights the synthesis of UV/blue light-emitting materials using Aluminium acetylacetonate, emphasizing its application in the development of advanced light-emitting diodes (LEDs), contributing to the progress in display and lighting technologies (Lee et al., 2022).
  • Carbon Nanowall Synthesis: Details the use of Aluminium acetylacetonate in the synthesis of carbon nanowalls from a single-source metal-organic precursor, illustrating its effectiveness in nanotechnology and materials science, particularly for enhancing electronic and thermal properties of materials (Giese et al., 2018).
Analysis Note
Assay (out of Al): ≥ 98,0 %(m)
Melting range (lower value): ≥ 192 °C
Melting range (upper value): ≤ 195 °C
Identity (IR): conforms
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.024856747538.14056
description
for synthesis
description
for synthesis
description
purified by sublimation, 99.999% trace metals basis
description
for synthesis
form
powder
form
powder
form
powder, solid
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
mp
190-193 °C
mp
213-216 °C
mp
190-193 °C (lit.)
mp
260 °C (External MSDS)
bp
315 °C/1013 hPa
bp
-
bp
315 °C (lit.)
bp
-
solubility
3 g/L
solubility
11 g/L
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
244.4 °F
flash_point_c
118 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)