Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 492,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H10N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
244-733-6
NACRES:
NA.22
Form:
crystals
492,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
form
crystals
mp
225-228 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H3]CC[N+H3]
InChI
1S/C2H8N2.H2O4S/c3-1-2-4;1-5(2,3)4/h1-4H2;(H2,1,2,3,4)
InChI key
BNZCDZDLTIHJAC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form crystals | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| mp 225-228 °C | mp 118-122 °C | mp >300 °C | mp 195 °C (decomposition) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8200310250 | 04022536450636 |