Dokumenty
1.04885
Supelco
Potassium hydrogen sulfate
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Potassium hydrogen sulfate, Potassium bisulfate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HKO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Numer indeksu EC:
231-594-1
NACRES:
NA.21
agency
reag. Ph. Eur.
Poziom jakości
linia produktu
EMSURE®
Próba
≥99.0% (alkalimetric)
Postać
solid
siła działania
2340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
195 °C (decomposition)
rozpuszczalność
490 g/L (development of heat)
gęstość
2.24 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
1140 kg/m3
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
ślady kationów
Al: ≤0.002%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Assay (alkalimetric): ≥ 99.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Corresponds to Reag. Ph Eur
Informacje prawne
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1