Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H8N2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
133.02
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
206-369-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
powder
potency
3250 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
solubility
300 g/L
bulk density
650 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].NCCN.[H+].[H+]
InChI
1S/C2H8N2.2ClH/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
InChI key
OHHBFEVZJLBKEH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c