Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 608,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10N4O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
226-772-0
NACRES:
NA.22
Assay:
≥96.0% (acidimetric)
Form:
powder
608,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥96.0% (acidimetric)
form
powder
mp
118-122 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)O.NCC#N.NCC#N
InChI
1S/2C2H4N2.H2O4S/c2*3-1-2-4;1-5(2,3)4/h2*1,3H2;(H2,1,2,3,4)
InChI key
NQHWLBZZBSYIPI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?