Przejdź do
8.18894
Etylan magnezu
for synthesis
Synonim(y):
Magnesium ethylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
426,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
1185,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10MgO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.43
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
219-323-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
426,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
granular
autoignition temp.
70 °C
potency
>3160 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Grignard Reaction
bulk density
480 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Mg+2].[O-]CC.[O-]CC
InChI
1S/2C2H5O.Mg/c2*1-2-3;/h2*2H2,1H3;/q2*-1;+2
InChI key
XDKQUSKHRIUJEO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2918461.058661.05865
assay
≥97.0% (acidimetric)
assay
98%
assay
≥97% (complexometric)
assay
≥97% (complexometric)
form
granular
form
granular
form
solid
form
solid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
potency
>3160 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
bulk density
480 kg/m3
bulk density
-
bulk density
100 kg/m3
bulk density
100 kg/m3
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
supp_hazards
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818894010004022536447759
818894050004022536447766