Merck
291846
Sigma-Aldrich
Magnesium ethoxide
98%
Synonim(y):
Magnesium ethylate
About This Item
Wzór liniowy:
Mg(OC2H5)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.43
Beilstein:
3678841
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
98%
Postać
granular
przydatność reakcji
core: magnesium
ciąg SMILES
CCO[Mg]OCC
InChI
1S/2C2H5O.Mg/c2*1-2-3;/h2*2H2,1H3;/q2*-1;+2
Klucz InChI
XDKQUSKHRIUJEO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges