Przejdź do
1.05866
Tlenek magnezu
for analysis (max.0.001% SO4) EMSURE® ACS
Synonim(y):
Magnesia usta
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
MgO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.30
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-171-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥97% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Produkt 1.05866 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥97% (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.02% Substances insoluble in hydrochloric acid, ≤0.02% Substances precipitated by ammonia, ≤0.4% Substances soluble in water
loss
≤2% loss on ignition, 1000 °C
pH
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
3600 °C/1000 hPa
mp
2800 °C
density
3.58 g/cm3 at 25 °C
bulk density
100 kg/m3
anion traces
carbonate (CO32-): ≤1.5%, chloride (Cl-): ≤0.01%, nitrate (NO3-): ≤0.005%, sulfate (SO42-): ≤0.001%, sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.02%
cation traces
As: ≤0.0001%, Ba + Sr (as Ba): ≤0.005%, Ca: ≤0.05%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.005%, K: ≤0.005%, Mn: ≤0.0005%, N: ≤0.002%, Na: ≤0.25%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.003%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Mg]=O
InChI
1S/Mg.O
InChI key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Oznaczenie (kompleksometryczne): ≥ 97 %
Wygląd roztworu: pozytywny wynik testu
Substancje rozpuszczalne w wodzie: ≤ 0,4 %
Substancje nierozpuszczalne w kwasie solnym: ≤ 0,02 %
Substancje wytrącane przez amoniak: ≤ 0.02 %
Węglan (jako CO₂): ≤ 1,5 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,01 %
Azotan (NO₃): ≤ 0,005 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,001 %
Siarczan i siarczyn (jako SO₄): ≤ 0.02 %
Azot całkowity (N): ≤ 0,002 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,003 %
As (Arsen): ≤ 0.0001 %
Ca (wapń): ≤ 0,05 %
Cu (miedź): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,005 %
K (potas): ≤ 0.005 %
Mn (Mangan): ≤ 0,0005 %
Na (Sód): ≤ 0,25 %
Pb (Ołów): ≤ 0,001 %
Zn (Cynk): ≤ 0.0005 %
Bar i stront (jako Ba): ≤ 0,005 %
Strata przy zapaleniu (1000 °C): ≤ 2,0 %
Zgodny z ACS
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.05865243388220361
form
solid
form
solid
form
powder
form
beads or granules (May Contain Dark Specs), powder
assay
≥97% (complexometric)
assay
≥97% (complexometric)
assay
97%
assay
98%
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
density
3.58 g/cm3 at 25 °C
density
3.58 g/cm3 at 25 °C
density
-
density
-
cation traces
As: ≤0.0001%, Ca: ≤0.05%, Fe: ≤0.005%, Mn: ≤0.0005%, Na: ≤0.25%, Zn: ≤0.0005%, Ba + Sr (as Ba): ≤0.005%, K: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Cu: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.003%, N: ≤0.002%
cation traces
Ba + Sr (as Ba): ≤0.005%, Ca: ≤0.10%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.005%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.30%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
cation traces
Ba: ≤0.005%, Ca: ≤0.05%, Fe: ≤0.01%, K: ≤0.005%, Mn: ≤5 ppm, Na: ≤0.5%, Sr: ≤0.005%, heavy metals (as Pb): ≤0.003%
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek magnezu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
105866050004022536069234
105866010004022536069227