Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 766,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2550,00 zł |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 122 680,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
MgO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.30
UNSPSC Code:
12352303
EC Index Number:
215-171-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥97% (complexometric)
Form:
solid
766,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
product line
EMSURE®
assay
≥97% (complexometric)
form
solid
impurities
≤0.1% Substances insoluble in hydrochloric acid, ≤0.5% Substances soluble in water
loss
≤3% loss on ignition, 1000 °C
pH
10.3 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
3600 °C/1000 hPa
mp
2800 °C
density
3.58 g/cm3 at 25 °C
bulk density
100 kg/m3
anion traces
carbonate (CO32-): ≤1.5% (as CO2), chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
Ba + Sr (as Ba): ≤0.005%, Ca: ≤0.10%, Cu: ≤0.001%, Fe: ≤0.005%, K: ≤0.005%, Na: ≤0.30%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Mg]=O
InChI
1S/Mg.O
InChI key
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Application
- Aluminosilicate-Supported Catalysts for the Synthesis of Cyclic Carbonates by Reaction of CO(2) with the Corresponding Epoxides (Katalizatory na bazie glinokrzemianów do syntezy cyklicznych węglanów w reakcji CO(2) z odpowiednimi epoksydami)...: Chociaż badania te nie dotyczą bezpośrednio tlenku magnezu, w ramach chemii analitycznej opracowywane są powiązane procesy katalityczne, które mogą być stosowane krzyżowo (Atzori et al., 2022).
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometryczne): ≥ 97 %
Substancje rozpuszczalne w wodzie: ≤ 0,5 %
Substancje nierozpuszczalne w kwasie solnym: ≤ 0.10 %
Węglan (jako CO₂): ≤ 1,5 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,01 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,02 %
Azot całkowity (N): ≤ 0.002 %
Ca (wapń): ≤ 0,10 %
Cu (miedź): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,005 %
K (potas): ≤ 0,005 %
Na (sód): ≤ 0.30 %
Pb (Ołów): ≤ 0,001 %
Zn (Cynk): ≤ 0,0005 %
Bar i stront (jako Ba): ≤ 0,005 %
Strata przy zapaleniu (1000 °C): ≤ 3,0 %
Substancje rozpuszczalne w wodzie: ≤ 0,5 %
Substancje nierozpuszczalne w kwasie solnym: ≤ 0.10 %
Węglan (jako CO₂): ≤ 1,5 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,01 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,02 %
Azot całkowity (N): ≤ 0.002 %
Ca (wapń): ≤ 0,10 %
Cu (miedź): ≤ 0,001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,005 %
K (potas): ≤ 0,005 %
Na (sód): ≤ 0.30 %
Pb (Ołów): ≤ 0,001 %
Zn (Cynk): ≤ 0,0005 %
Bar i stront (jako Ba): ≤ 0,005 %
Strata przy zapaleniu (1000 °C): ≤ 3,0 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tlenek magnezu
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?