Przejdź do
8.18816
3-(chloropropylo)-trimetoksysilan
for synthesis
Synonim(y):
CPTMO
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
507,00 zł
380,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl(CH2)3Si(OCH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.72
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
219-787-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
380,25 zł
Cena katalogowa507,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<5 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
220 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), 3062 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
5.5-44 % (v/v)
bp
195-197 °C/1013 hPa
mp
-50 °C
transition temp
flash point 78 °C
density
1.082 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](OC)(OC)(OC)CCCCl
InChI
1S/C6H15ClO3Si/c1-8-11(9-2,10-3)6-4-5-7/h4-6H2,1-3H3
InChI key
OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.081 - 1.085
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.420168.418078.18818
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
≥95.0% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
-50 °C
mp
-
mp
<-70 °C
mp
<-50 °C
bp
195-197 °C/1013 hPa
bp
81 °C/27 hPa
bp
290 °C/1013 hPa
bp
213-215 °C/1013 hPa
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-(chloropropylo)-trimetoksysilan
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
161.1 °F - closed cup
flash_point_c
71.7 °C - closed cup