Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 193,00 zł | |
| 5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 420,00 zł |
Informacje o tej pozycji
193,00 zł
Nazwa produktu
Formaldehyde solution 37%, (stabilized with about 10% methanol) for synthesis
grade
synthesis grade
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
300 °C (Formaldehyde)
expl. lim.
7-73 % (v/v) Formaldehyde()
concentration
36.5-38.0% (acidimetric)
dilution
(for synthesis)
pH
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
bp
93-96 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
transition temp
flash point 62 °C (Formaldehyde)
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
application(s)
histology
storage temp.
15-25°C
Application
- Lymph node harvesting in colon cancer: The practical application of Formaldehyde solution 37% in lymph node harvesting after laparoscopic surgery for colon cancer showcases its role in improving diagnostic accuracy and treatment outcomes (Nguyen et al., 2024).
Analysis Note
Assay (acidimetric): 36.5 - 38.0 %
Density (20 °C): 1.084 - 1.090 g/ml
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
| application(s) histology | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| grade synthesis grade | grade ACS reagent | grade - | grade - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| expl. lim. 7-73 % (v/v) Formaldehyde() | expl. lim. 7-73 % (v/v) Formaldehyde() | expl. lim. - | expl. lim. 7-73 % (v/v) Formaldehyde() |
| bp 93-96 °C/1013 hPa | bp 93-96 °C/1013 hPa | bp - | bp 93-96 °C/1013 hPa |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
132.8 °F
flash_point_c
56 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8187081000 | 04022536443287 |
| 8187085000 | 04022536443294 |