Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 212,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 541,00 zł |
Informacje o tej pozycji
212,00 zł
vapor pressure
1.3 hPa
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
300 °C (Formaldehyde)
expl. lim.
7-73 % (v/v) Formaldehyde()
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
37-38% (acidimetric)
color
colorless
pH
2.8-4 (20 °C in H2O)
bp
93-96 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
transition temp
flash point 64 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 1.09 g/cm3 at 20 °C | density 1.09 g/cm3 at 20 °C, 1.09 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.017 g/cm3 at 20 °C | density 1.09 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 93-96 °C/1013 hPa | bp 93-96 °C/1013 hPa | bp 100 °C/1013 hPa | bp 97 °C |
| expl. lim. 7-73 % (v/v) Formaldehyde() | expl. lim. 7-73 % (v/v) Formaldehyde() | expl. lim. - | expl. lim. - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
147.2 °F
flash_point_c
64 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1