Przejdź do
47673
Formaldehyde solution
tested according to Ph. Eur.
Synonim(y):
Formalin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
559,00 zł
10 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
30.03
UNSPSC Code:
12352114
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209228
eCl@ss:
39021101
Form:
liquid
559,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
vapor density
1.03 (vs air)
vapor pressure
52 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
autoignition temp.
572 °F
contains
9.0-15.0 % (v/v) methanol as stabilizer
concentration
25-50%
solubility
water: soluble
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
suitability
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
SMILES string
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Application
Formaldehyde solution has been used to fix labeled cells during flow cytometry.[1]
Biochem/physiol Actions
Formaldehyde is the simplest aldehyde that denatures the bihelical regions of RNA and converts the polynucleotides into random coils.[2] It is a genotoxic substance that significantly induces DNA-protein crosslinks (DPC), sister-chromatid exchanges, micronuclei formation and leads to cytotoxicity.[3] It also induces tumors in the nasal epithelium of rats and supposed to be a human carcinogen.
Disclaimer
may become turbid on storage
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
155124760847083-U
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 20 °C, 1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
autoignition temp.
572 °F
autoignition temp.
572 °F
autoignition temp.
572 °F
autoignition temp.
572 °F
vapor density
1.03 (vs air)
vapor density
1.03 (vs air)
vapor density
1.03 (vs air)
vapor density
1.03 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formaldehyde solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
133.0 °F - closed cup
flash_point_c
56.11 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-00-0 + 67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J L Wilson et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 163(12), 6365-6370 (1999-12-10)
NK cells have the capacity to spontaneously kill tumor cell lines, in particular cell lines of hemopoietic origin. In contrast, they do not generally kill nontransformed autologous cells. However, here we demonstrate that short-term activated polyclonal human NK cells, as
Dependence of the sedimentation coefficient on molecular weight of RNA after reaction with formaldehyde.
H Boedtker
Journal of molecular biology, 35(1), 61-70 (1968-07-14)
O Merk et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 32(3), 260-268 (1998-11-14)
Formaldehyde (FA) is a genotoxic substance, induces tumors in the nasal epithelium of rats, and is suspected to be a human carcinogen. As a primary DNA lesion, FA induces DNA-protein crosslinks (DPC) and the formation of DPC has been used
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
47673-10L-F04061838176950
47673-1L-F04061832372716
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?