Przejdź do
1.04003
Formaldehyde solution about 37%
GR for analysis stabilized with about 10% methanol ACS,Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Formaldehyde solution, Formaline solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formalin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
174,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
397,00 zł
5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
606,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3830,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
30.03
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352114
Beilstein/REAXYS Number:
1209228
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Bp:
93-96 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
52 mmHg ( 37 °C)
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
1.03 (vs air)
vapor pressure
52 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
autoignition temp.
300 °C (Formaldehyde), 572 °F
expl. lim.
7-73 % (v/v) Formaldehyde()
concentration
36.5-38.0% (iodometric, acidimetric)
dilution
(for analytical testing)
pH
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
bp
93-96 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
transition temp
flash point 62 °C (Formaldehyde)
density
1.09 g/cm3 at 20 °C, 1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
General description
Formaldehyde (HCOH) is one of the most familiar and effective fixatives. The fixation of the histological specimen material of human or animal origin is commonly performed in a 4% or 10% Formaldehyde solution. Chemically, the 4 % Formaldehyde solution equals a 10 % Formalin solution.
Analysis Note
Assay (acidimetric): 36.5 - 38.0 %
Assay (iodometric): 36.5 - 38.0 %
Identity: passes test
Color: ≤ 10 Hazen
Appearance of solution: passes test
Free acid (as HCOOH): ≤ 0.025 %
Density (20 °C): 1.080 - 1.090 g/ml
Chloride (Cl): ≤ 0.0001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0001 %
Methanol (GC): 9.0 - 11.0 %
Sulfated ash: ≤ 0.002 %
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F877525254947083-U
grade
ACS reagent
grade
Molecular Biology
grade
ACS reagent
grade
certified reference material
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
general analytical
genomic analysis
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
vapor density
1.03 (vs air)
vapor density
1.03 (vs air)
vapor density
1.03 (vs air)
vapor density
1.03 (vs air)
expl. lim.
7-73 % (v/v) Formaldehyde()
expl. lim.
-
expl. lim.
-
expl. lim.
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-00-0 + 67-56-1
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. if i want to calculate 0.3% formaldehyde for 100 ml how will i calculate, what will be my stock conc i consider is it 37% of HCHO or 100% of HCHO
    1 answer
    1. The concentration for product 1.04003 can vary from 36.5% to 38.0% concentration.
      The standard formula used for dilution is C1V1=C2V2. C1 is the initial concentration. V1 is the original volume. C2 is the final concentration. V2 is the final volume. The equation is written as 37(X) = (0.3)(100ml). Solving the equation, Volume 1 would be 0.8108 ml.