Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 204,00 zł | |
| 50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 493,00 zł |
Informacje o tej pozycji
204,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
powder
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.5-6.5 (50 g/L in H2O)
bp
>400 °C
mp
264-266 °C
solubility
5.1 g/L
bulk density
1000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)[S](=O)(=O)[O-]
InChI
1S/C4HF9O3S.K/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16;/h(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI key
LVTHXRLARFLXNR-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (acidimetric) | assay 98% | assay ≥99.0% (alkalimetric) | assay - |
| solubility 5.1 g/L | solubility water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless | solubility 1600 g/L | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| form powder | form solid | form solid | form solid |
| mp 264-266 °C | mp >300 °C (lit.) | mp - | mp 272 °C |
| bp >400 °C | bp - | bp - | bp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
29420-49-3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8186620010 | 04022536441986 |
| 8186620050 | 04022536441993 |