Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
240,00 zł
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
functional group
fluoro, sulfonic acid
SMILES string
[K+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C4HF9O3S.K/c5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16;/h(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI key
LVTHXRLARFLXNR-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 98% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland |
| assay 98% | assay - |
| solubility water: soluble 100 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| mp >300 °C (lit.) | mp >300 °C (lit.) |
| form solid | form - |
| functional group fluoro, sulfonic acid | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
29420-49-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?