Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 496,00 zł |
Informacje o tej pozycji
496,00 zł
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
potency
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
transition temp
flash point 138 °C
density
1.18 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NCC(O)CO
InChI
1S/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2
InChI key
KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.185 - 1.187
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay - | assay ≥97.0% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| density 1.18 g/cm3 at 20 °C | density - | density 1.247 g/cm3 at 20 °C | density - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| form liquid | form solid | form liquid | form - |
| pH 11 (20 °C, 100 g/L in H2O) | pH 10-11 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH 4.79 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8185220025 | 04022536438290 |