Przejdź do
8.01464
2-amino-2-metylo-1,3-propanodiol
for synthesis
Synonim(y):
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol, Ammediol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
231,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
720,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2N(CH3)C(CH2OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.14
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
204-100-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
231,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
13.3 hPa ( 152 °C)
Quality Level
form
solid
potency
17000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10-11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
150-152 °C/13 hPa
mp
102-105 °C
transition temp
flash point >100 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(CO)(CO)C
InChI
1S/C4H11NO2/c1-4(5,2-6)3-7/h6-7H,2-3,5H2,1H3
InChI key
UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
085698.18522A9754
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
solid
form
crystalline
form
liquid
form
crystalline
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
pH
10-11 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
10.5-11.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
10.5-11.5 (25 °C, 105.1 g/L)
mp
102-105 °C
mp
100-110 °C (lit.)
mp
-
mp
100-110 °C (lit.)
potency
17000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-amino-2-metylo-1,3-propanodiol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
801464025004022536367026
801464005004022536367019