Merck
672289
2,2-Dibenzyl-1,3-propanediol
≥97.0%
Synonim(y):
2,2-Bis(phenylmethyl)-1,3,propanediol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.34
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97.0% (HPLC), ≥97.0%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0% (HPLC), ≥97.0%
mp
84-88 °C
functional group
hydroxyl, phenyl
SMILES string
OCC(CO)(Cc1ccccc1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C17H20O2/c18-13-17(14-19,11-15-7-3-1-4-8-15)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,18-19H,11-14H2
InChI key
AZLRECYOMFCGTK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)