Przejdź do
8.41705
3-Mercapto-1,2-propanediol
for synthesis
Synonim(y):
3-Mercapto-1,2-propanediol, 1-Thioglycerol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
226,00 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
363,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
811,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2590,00 zł
1942,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H8O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.16
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
202-495-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
pH
4.79 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
<-20 °C
transition temp
flash point 99 °C
solubility
slightly soluble >1000 g/L
density
1.247 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2S/c4-1-3(5)2-6/h3-6H,1-2H2
InChI key
PJUIMOJAAPLTRJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Polyhydroxyurethanes and Semi-IPN Hydrogels: 3-Mercapto-1,2-propanediol is utilized in the simultaneous formation of polyhydroxyurethanes and multicomponent semi-interpenetrating polymer networks (semi-IPN) hydrogels, enhancing material properties for diverse biomedical applications (Carbajo-Gordillo et al., 2024).
  • Nanoparticle Functionalization: This compound facilitates the direct binding and characterization of enzymes onto iron oxide nanoparticles, showcasing its role in nanotechnology for biotechnological applications (Sidhu et al., 2024).
  • Shape Memory Polyurethanes: Used in the synthesis of multifunctional polyols via a facile thiol-ene click reaction method (Lee and Kim, 2023).
  • Low-Temperature Nanophosphor Synthesis: It is instrumental in the novel low-temperature synthesis of europium-doped yttrium oxide nanophosphors, utilized in near-UV light-emitting diodes, highlighting its critical role in advanced material manufacturing (Patwardhan et al., 2023).
  • Phosphorylcholine monomer: 3-Mercapto-1,2-propanediol is used in the synthesis of functional phosphorylcholine monomer of 2-((3-((2,3-dihydroxypropyl)thio)-2-methylpropanoyl)oxy)ethyl phosphorylcholine (PC-diol)via a click reaction (Hao et al., 2023).
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
wgk
WGK 3
flash_point_f
210.2 °F - closed cup
flash_point_c
99 °C - closed cup
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)