Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 172,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 331,00 zł |
Informacje o tej pozycji
172,00 zł
Quality Segment
form
powder
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reagent type: oxidant
pH
2-3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
soluble 250-300 g/L
density
2.35 g/cm3 at 20 °C
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| solubility soluble 250-300 g/L | solubility 490 g/L (development of heat) | solubility water: soluble (93 g/l (86 °F / 30 °C)) | solubility 1600 g/L |
| form powder | form solid | form solid | form solid |
| density 2.35 g/cm3 at 20 °C | density 2.24 g/cm3 at 20 °C | density 1.636 g/cm3 | density 2.44 g/cm3 at 20 °C |
| pH 2-3 (20 °C, 10 g/L in H2O) | pH 1 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O) | pH 9 (20 °C, 10 g/L in H2O) |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8184010500 | 04022536435060 |
| 8184010100 | 04022536435053 |