Przejdź do
1.04874
Wodoroftalan potasu
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Potassium hydrogen phthalate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
376,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
939,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5KO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.22
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
212-889-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥99.5% dry basis (perchloric acid titration)
Grade:
reagent grade
Form:
solid
Solubility:
water: soluble (93 g/l (86 °F / 30 °C))
376,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: HDPE bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
grade
reagent grade
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% dry basis (perchloric acid titration)
form
solid
potency
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.005% In water insoluble matter
loss
≤0.2% loss on drying, 105°C
pH
4.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
295-300 °C
solubility
water: soluble (93 g/l (86 °F / 30 °C))
density
1.636 g/cm3
bulk density
900 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.005%
cation traces
Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0005%, Na: ≤0.01%, Pb: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[O-]C(=O)c1c(cccc1)C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Metoda kulometryczna z miareczkową analizą zanieczyszczeń i metodą bilansu masy: W niniejszym opracowaniu przedstawiono metodę konwersji czystości kwasometrycznej na czystość chemiczną dla wodoroftalanu potasu, która jest walidowana przy użyciu technik ilościowego magnetycznego rezonansu jądrowego (qNMR), co poprawia standardy chemii analitycznej (Huang T et al., 2023).
  • Stany trypletowe nieliniowego chromoforu optycznego DCM w monokryształach: Bada trypletowe stany wzbudzone nieliniowego chromoforu optycznego DCM w monokryształach wodoroftalanu potasu, łącząc te stany z jednocząsteczkowymi stanami ciemnymi, istotnymi dla rozwoju materiałów optycznych (Barbon A et al., 2009).
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym z wysuszonej substancji): ≥ 99,5 %
Tożsamość (spektrum IR): pozytywny wynik testu
W substancjach nierozpuszczalnych w wodzie: ≤ 0,005 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,002 %
Związki siarki (jako SO₄): ≤ 0.005 %
Metale ciężkie (jako Pb): ≤ 0,0005 %
Cu (miedź): ≤ 0,0002 %
Fe (żelazo): ≤ 0,0005 %
Na (sód): ≤ 0.01 %
Pb (Ołów): ≤ 0,0005 %
Strata przy suszeniu (105°C): ≤ 0,2 %
Odpowiada Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
NIST218560359
form
solid
form
crystals
form
powder or crystals
assay
≥99.5% dry basis (perchloric acid titration)
assay
-
assay
≥99.5% (T)
solubility
water: soluble (93 g/l (86 °F / 30 °C))
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
certified reference material
grade
-
mp
295-300 °C
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
mp
295-300 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Wodoroftalan potasu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Spectrophotometric Griess assay protocol for quantitative nitrite analysis in dried meat after extraction with potassium hydrogen phthalate.
Photometric determination using the Griess method subsequent to extraction
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
104874901204027269691516
104874025004022536056166
104874905004022536056197
104874100004022536056173
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is this scaled when mixing it with water? How much of the salt is needed in 1 L water? 
    1 answer
    1. For some European Pharmacopoeia (Ph Eur or EP) procedures, a 0.2 Molar solution is required. So one would dissolve 40.84 grams of this product in some amount of pure water (e.g., 800 mL) in a 1 Liter volumetric flask, bring it to volume with additional pure water, and mix.
      A 0.1 Molar solution would therefore require 20.42 grams in 1 Liter of solution.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?