Przejdź do
8.18329
Kwas 5-bromowalerianowy
for synthesis
Synonim(y):
5-Bromovaleric acid, 5-Bromopentanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
435,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Br(CH2)4COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.03
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
218-185-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
crystals
435,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
crystals
bp
142-145 °C/17 hPa
mp
38-41 °C
transition temp
flash point >112 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCCCCC(=O)O
InChI
1S/C5H9BrO2/c6-4-2-1-3-5(7)8/h1-4H2,(H,7,8)
InChI key
WNXNUPJZWYOKMW-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 38 °C
Melting range (upper value): ≤ 41 °C
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7112178.01246129100
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
-
assay
-
assay
98% (contains silver wool as stabilizer)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
bp
142-145 °C/17 hPa
bp
-
bp
-
bp
104-109 °C/12 mmHg (lit.)
form
crystals
form
solid
form
powder
form
liquid
mp
38-41 °C
mp
270-275 °C
mp
150-156 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas 5-bromowalerianowy
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818329025004027269984625
818329005004022536433394