Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 308,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 742,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
308,00 zł
Quality Segment
assay
98% (contains silver wool as stabilizer)
form
liquid
contains
(Contains silver wool as stabilizer)
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
104-109 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.321 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo, ester
SMILES string
CCOC(=O)CCCCBr
InChI
1S/C7H13BrO2/c1-2-10-7(9)5-3-4-6-8/h2-6H2,1H3
InChI key
AFRWBGJRWRHQOV-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 98% (contains silver wool as stabilizer) | description 97% | description 97% |
| assay 98% (contains silver wool as stabilizer) | assay 97% | assay ≥96.5% (HPLC), 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form solid | form solid |
| refractive index n20/D 1.458 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| bp 104-109 °C/12 mmHg (lit.) | bp - | bp - |
| density 1.321 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
219.2 °F - closed cup
flash_point_c
104 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?