Przejdź do
8.01246
Kwas 5-aminoizoftalowy
for synthesis
Synonim(y):
5-Aminoisophthalic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
193,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.15
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
202-748-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
193,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
150-156 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1cc(cc(c1)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C8H7NO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,9H2,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
KBZFDRWPMZESDI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): 4.0 - 6.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas 5-aminoizoftalowy
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)