Merck
711217
Sigma-Aldrich
5-Bromoisophthalic acid
Synonim(y):
5-Bromo-1,3-benzenedicarbonic acid, 5-Bromo-1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-Bromoisophthalic acid
Wybierz wielkość
5 G
159,00 zł
159,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
159,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H5BrO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
159,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
mp
270-275 °C
grupa funkcyjna
bromo
carboxylic acid
ciąg SMILES
OC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
JATKASGNRMGFSW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Preparation of manganese(II) bromoisophthalate bis(pyridyl)ethane coordination polymer
  • Preparation of nickel(II) and cobalt(II) bromoisophthalate coordination polymers
  • Preparation of copper bromoisophthalate bis(triazolyl)butane coordination polymer
  • Preparation of cesium isophthalate crown ether complexes
  • Hydrothermal preparation of zinc and cadmium bromoisophthalate polymeric complexes with dipyridyl-type coligands
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)