Przejdź do
8.18282
Diwęglan di-tert-butylu
for peptide synthesis
Synonim(y):
Di-tert-butyl dicarbonate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
204,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
555,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.25
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
246-240-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Diwęglan di-tert-butylu, for synthesis
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
460 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
56-57 °C/0.7 hPa
mp
20-24 °C
transition temp
flash point 37 °C
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(C(C)(C)C)C(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
InChI key
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Diwęglan di-tert-butylu do syntezy. CAS 24424-99-5, masa molowa 218,25 g/mol.
Analysis Note
Assay (GC, area%)≥ 98.0 % (a/a)Melting range (lower value)≥ 20 °CMelting range (upper value)≤ 24 °CIdentity (IR)passes testDue to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.5226136194134660
form
liquid
form
crystalline solid
form
solid or liquid
form
solid or liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mp
20-24 °C
mp
20-24 °C
mp
23 °C (lit.)
mp
23 °C (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bp
56-57 °C/0.7 hPa
bp
56-57 °C/0.7 hPa
bp
56-57 °C/0.5 mmHg (lit.)
bp
56-57 °C/0.5 mmHg (lit.)
autoignition temp.
460 °C
autoignition temp.
460 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diwęglan di-tert-butylu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
818282050004022536432199
818282002504022536432175
818282010004022536432182