Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 219,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 744,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2950,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
219,00 zł
Nazwa produktu
Di-tert-butyl dicarbonate, ≥98.0% (GC)
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
solid or liquid
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
bp
56-57 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
23 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
functional group
carbonate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
InChI key
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
General description
Automated Boc protection and deprotection can be done using Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002), Boc protection cartridges ((SYNPLE-B001), (SYNPLE-B002), and Boc deprotection cartridges (SYNPLE-B011)
Application
- An azobenzene amino acid(aa).[1]
- N-tert-butoxycarbonyl-3,4-methylenedioxymethamphetamine (t-BOC-MDMA) from MDMA.
It can also be used as a reagent:
- To introduce acid-labile Boc-protecting group in amino acids, peptides, and proteins.
- To prepare styrene derivatives by Heck olefination of aromatic carboxylic acids in the presence of a Pd catalyst.
- To synthesize oxazolidin-2-ones and imidazolidin-2-ones by isocyanation of 1,2-aminoalcohols and 1,2-diamines using DMAP as a catalyst.
- In the preparation of N-tert-butoxycarbonyl-3,4-methylenedioxymethamphetamine (t-Boc-MDMA) from MDMA.
- For the conversion of amines to corresponding isocyanates, carbamates, and urea derivatives.
- In the N-BOC-ylation of amides.
- In the N-BOC-ylation of sensitive compounds under non-aqueous conditions.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid or liquid | form crystalline solid | form liquid | form liquid |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥97.0% (GC) | assay - | assay - |
| functional group carbonate | functional group - | functional group - | functional group carbonate |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| mp 23 °C (lit.) | mp 20-24 °C | mp 20-24 °C | mp - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
98.6 °F - closed cup
flash_point_c
37 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 34660-100G-F | 04061826761199 |
| 34660-500G-F | 04061826761212 |
| 34660-25G-F | 04061826761205 |
| 34660-1KG-F | 04061837790171 |