Merck
361941
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl dicarbonate
≥99%, for peptide synthesis, ReagentPlus®
Synonim(y):
Boc anhydride, Di-tert-butyl pyrocarbonate
Wybierz wielkość
5 G
196,00 zł
25 G
627,00 zł
250 G
4620,00 zł
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
196,00 zł
25 G
627,00 zł
250 G
4620,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3COCO]2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.25
Beilstein:
1911173
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
196,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
Di-tert-butyl dicarbonate, ReagentPlus®, ≥99%
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
≥99%
Formularz
solid or liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.409 (lit.)
bp
56-57 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
23 °C (lit.)
gęstość
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
carbonate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
Klucz InChI
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Automated Boc protection and deprotection can be done using Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002), Boc protection cartridges ((SYNPLE-B001), (SYNPLE-B002), and Boc deprotection cartridges (SYNPLE-B011)
Di-tert-butyl dicarbonate (Boc anhydride) can be used:
  • As a reagent to introduce Boc protecting group for the amine functionalities.[1][2]
  • To prepare tert-butyl ethers and Boc-alcohols in presence of Lewis acid catalyst.[3]
  • As a carboxylating agent for the preparation of a variety of tert-butyl carboxylates.[4]
  • For the conversion of amines to corresponding isocyanates, carbamates and urea derivatives.[4]
  • As a coupling reagent for anchoring various carboxylic acids to hydroxymethylated resins.[5]
  • To synthesize quinolinones and 2-(pseudo)haloquinolines from 2-alkenylanilines in presence of DMAP as a catalyst.[6]
Reagent for the introduction of the Boc protecting group.
Ostrzeżenie
Hydrolyzes to t-butanol and CO2; causes internal pressure in bottle if exposed to moisture.
Informacje prawne
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Di-tert-butyl dicarbonate as an efficient coupling reagent for the immobilization of carboxylic acid moieties
de los Angeles Laborde M, et al.
Tetrahedron Letters, 49(31), 4624-4625 (2008)
Aqueous MW eco-friendly protocol for amino group protection
Nardi M, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(24), 18751-18760 (2015)
Beyond a Protecting Reagent: DMAP-Catalyzed Cyclization of Boc-Anhydride with 2-Alkenylanilines
Huang Y-N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 81(11), 4645-4653 (2016)
An expeditious, high-yielding construction of the food aroma compounds 6-acetyl-1, 2, 3, 4-tetrahydropyridine and 2-acetyl-1-pyrroline
Harrison TJ and Dake GR
The Journal of Organic Chemistry, 70(26), 10872-10874 (2005)
Di-tert-butyl dicarbonate: a versatile carboxylating reagent
Augustine JK, et al.
Tetrahedron, 65(1), 134-138 (2009)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?