Kluczowe dokumenty
8.52261
Sigma-Aldrich
Diwęglan di-tert-butylu
≥97.0% (GC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonim(y):
Di-tert-butyl dicarbonate, Di-tert-butyl dicarbonate, Di-tert-butyl pyrocarbonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
246-240-1
NACRES:
NA.22
Nazwa produktu
Diwęglan di-tert-butylu, Novabiochem®
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
crystalline solid
temp. samozapłonu
460 °C
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
bp
56-57 °C/0.7 hPa
mp
20-24 °C
temp. przejścia
flash point 37 °C
gęstość
1.02 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O(C(C)(C)C)C(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
Klucz InChI
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Odczynnik do wprowadzania grupy ochronnej Boc.
Komentarz do analizy
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): crystal to crystalline solid
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup