Przejdź do
8.02358
Chloroformian izobutylu
for synthesis
Synonim(y):
Ester izobutylowy kwasu chloroformowego
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
268,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
528,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCOOCH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.58
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
208-840-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Vapor pressure:
12 hPa ( 20 °C)
268,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
12 hPa ( 20 °C)
assay
≥95.0% (GC)
form
liquid
potency
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Coupling Reactions
dilution
(for synthesis)
transition temp
flash point 30 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
15-25°C
SMILES string
ClC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-4(2)3-8-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
YOETUEMZNOLGDB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.043 - 1.046
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.182038.205578.00881
assay
≥95.0% (GC)
assay
-
assay
≥98% (GC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
liquid
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
density
1.14 g/cm3 at 20 °C, 1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroformian izobutylu
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
96.8 °F - closed cup
flash_point_c
36 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
802358010004022536372884
802358025004022536372891
802358250004022536545226