Kluczowe dokumenty
T72761
Trimethylamine hydrochloride
98%
Synonim(y):
Trimethylammonium chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
283-284 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
Cl[H].CN(C)C
InChI
1S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H
Klucz InChI
SZYJELPVAFJOGJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)