Przejdź do
61670
Dodecanoyl chloride
purum, ≥97.5% (GC)
Synonim(y):
Lauroyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
333,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)10COCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.76
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-941-7
Beilstein/REAXYS Number:
1281201
MDL number:
333,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
purum
Quality Segment
assay
≥97.5% (GC)
refractive index
n20/D 1.445
mp
-13--10 °C
density
0.922 g/mL at 20 °C
functional group
acyl chloride
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C12H23ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3
InChI key
NQGIJDNPUZEBRU-UHFFFAOYSA-N
Application
Dodecanoyl chloride aslo known as lauroyl chloride is an acid chloride that can be used as a reagent for the surface modification of:
  • Chitosans, by converting it into acylated chitosans for increasing solubility in organic solvents.
  • Microfibrillated cellulose (MFC) for improving dispersibility in biopolyamide nanocomposites.
It can also be used as a:
  • Starting material for the synthesis of (R)-3-aminotetradecanoic acid (iturinic acid).
  • Reagent for the preparation of (3,6-bis(dodecanamido)-2,7-dibromo-9-dodecyl-9H-carbazole).This amide intermediate can be further used in the synthesis of azomethine-bridged ladder-type poly( p-phenylene)s.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
156930294659234435
description
purum, ≥97.5% (GC)
description
98%
description
≥98%
description
98%
grade
purum
grade
-
grade
-
grade
-
functional group
acyl chloride
functional group
acyl chloride
functional group
acyl chloride
functional group
-
assay
≥97.5% (GC)
assay
98%
assay
≥98%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
-13--10 °C
mp
-
mp
-
mp
239-243 °C (dec.) (lit.)
density
0.922 g/mL at 20 °C
density
0.946 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
284.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
140 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)