Przejdź do
8.15103
Kwas chinolin-2,4-dikarboksylowy
for synthesis
Synonim(y):
Quinoline-2,4-dicarboxylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
884,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H7NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
Form:
solid
884,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
mp
229 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1c2c(c(cc1C(=O)O)C(=O)O)cccc2
InChI
1S/C11H7NO4/c13-10(14)7-5-9(11(15)16)12-8-4-2-1-3-6(7)8/h1-5H,(H,13,14)(H,15,16)
InChI key
JPGZDTDZZDLVHW-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.00614792748153281
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
229 °C
mp
248-255 °C
mp
265-270 °C
mp
>300 °C (lit.)
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
815103002504022536874388