Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 103,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 300,00 zł 225,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H5NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
155.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-731-2
Beilstein/REAXYS Number:
383736
MDL number:
Assay:
97%
103,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
>300 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)nc(O)c1
InChI
1S/C6H5NO4/c8-4-1-3(6(10)11)2-5(9)7-4/h1-2H,(H,10,11)(H2,7,8,9)
InChI key
CSGQJHQYWJLPKY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description 97% | description 98% |
| assay 97% | assay 97% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mp >300 °C (lit.) | mp 142-149 °C | mp 140-143 °C (lit.) | mp 258-261 °C (lit.) |
| functional group carboxylic acid | functional group ester | functional group chloro, carboxylic acid | functional group carboxylic acid |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?