Przejdź do
8.00614
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid
for synthesis
Synonim(y):
Pyridine-2,6-dicarboxylic acid, Dipicolinic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
307,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2570,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
30 890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2,6-(HOOC)2C5H3N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.12
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
207-894-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
powder
307,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
autoignition temp.
620 °C
potency
10500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.0 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
248-255 °C
solubility
5 g/L
bulk density
700 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1c(cccc1C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-5(8-4)7(11)12/h1-3H,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
WJJMNDUMQPNECX-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Adsorption of Cu(II) ions from aqueous solution using pyridine-2,6-dicarboxylic acid crosslinked chitosan as a green biopolymer adsorbent.: This research explores the efficiency of a green biopolymer, specifically chitosan crosslinked with pyridine-2,6-dicarboxylic acid, for the adsorption of copper ions from aqueous solutions, highlighting its potential for environmental cleanup and water treatment (Bisiriyu et al., 2020).
  • Crystal structure of nonadentate tricompartmental ligand derived from pyridine-2,6-dicarboxylic acid: Spectroscopic, electrochemical and thermal investigations of its transition metal(II) complexes.: This article details the structural and functional characteristics of a complex ligand derived from pyridine-2,6-dicarboxylic acid, which could inform further research in coordination chemistry and material science (Vadavi et al., 2011).
  • Pyridine-substituted oligopeptides as scaffolds for the assembly of multimetallic complexes: variation of chain length.: This research explores the use of pyridine-2,6-dicarboxylic acid in the construction of oligopeptide scaffolds for multimetallic complexes, relevant to the fields of molecular engineering and nanotechnology (Ohr et al., 2005).
  • Comprehensive study of the luminescent properties and lifetimes of Eu(3+) and Tb(3+) chelated with various ligands in aqueous solutions: influence of the synergic agent, the surfactant and the energy level of the ligand triplet.: This study provides a thorough analysis of the luminescent behavior of lanthanide complexes with pyridine-2,6-dicarboxylic acid derivatives, significant for developing advanced photonic and electronic materials (Arnaud et al., 2003).
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98,0 %(m)
Identity (IR): conforms
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
142875153281P42800
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
97%
assay
97%
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
5 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
248-255 °C
mp
56-58 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
139-142 °C (lit.)
form
powder
form
solid
form
-
form
crystals
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
370.4 °F - closed cup
flash_point_c
188 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
800614100004022536564029
800614902504027269047191
800614010004022536361086