Merck
792748
Sigma-Aldrich
Chelidamic acid
Synonim(y):
4-Hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid
Wybierz wielkość
1 G
93,00 zł
5 G
442,00 zł
93,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
93,00 zł
5 G
442,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H5NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.12
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
93,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
mp
265-270 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Oc1cc(nc(c1)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H5NO5/c9-3-1-4(6(10)11)8-5(2-3)7(12)13/h1-2H,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Klucz InChI
XTLJJHGQACAZMS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)