Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 268,00 zł 201,00 zł |
Informacje o tej pozycji
201,00 zł
Cena katalogowa268,00 złZaoszczędź 25%vapor pressure
0.13 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥94.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
440 °C (DIN 51794)
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat), >20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
kinematic viscosity
4.53 cSt(40 °C)
bp
215 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 89 °C
density
0.98 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O([C@@H]1[C@@]2(C([C@@H](C1)CC2)(C)C)C)C(=O)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12-/m1/s1
InChI key
KGEKLUUHTZCSIP-JFGNBEQYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.979 - 0.984
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -4.0 - +2.0 °
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥94.0% (GC) | assay 95% | assay - | assay 97% |
| density 0.98 g/cm3 at 20 °C | density 0.986 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.986 g/mL at 25 °C (lit.) | density - |
| bp 215 °C/1013 hPa | bp 223-224 °C (lit.) | bp 119-121 °C/15 mmHg (lit.) | bp - |
| autoignition temp. 440 °C (DIN 51794) | autoignition temp. - | autoignition temp. - | autoignition temp. - |
| transition temp flash point 89 °C | transition temp - | transition temp - | transition temp - |
| vapor pressure 0.13 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 0.6 mmHg ( 20 °C) | vapor pressure - | vapor pressure - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octan izobornylu
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8149980250 | 04027269003265 |