Przejdź do
776173
5-Norbornene-2-acetic acid succinimidyl ester
97%
Synonim(y):
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-(bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-yl)acetate, 5-Norbornene-2-acetic acid NHS, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-acetic acid N-hydroxysuccinimide ester, Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-acetic acid, 2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
613,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1940,00 zł
1455,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H15NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.26
UNSPSC Code:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Assay:
97%
Form:
solid
613,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
mp
115-120 °C
functional group
NHS ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1OC(C[C@H]2[C@@H]3C=C[C@@H](C3)C2)=O)CCC1=O
InChI
1S/C13H15NO4/c15-11-3-4-12(16)14(11)18-13(17)7-10-6-8-1-2-9(10)5-8/h1-2,8-10H,3-7H2
InChI key
AOGNOQQTUYLDKN-UHFFFAOYSA-N
Application
Succinimidyl ester functionalized norbornene. Succinimidyl ester group will react with amine containing compounds such as lysine residues on proteins/peptides. Norbornene has been shown to react with 1; 2; 4; 5-tetrazines in an inverse electron demand Diels-Alder cycloaddition reaction which is a bioorthogonal reaction demonstrated to be useful in biological imaging applications.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
772828
description
97%
description
-
assay
97%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
reaction suitability
reagent type: linker, reaction type: click chemistry
reaction suitability
reaction type: click chemistry, reagent type: linker
form
solid
form
liquid
mp
115-120 °C
mp
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)