Przejdź do
392103
Isobornyl acrylate
technical grade, contains 100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Synonim(y):
Acrylic acid isobornyl ester, IBA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
233,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
586,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
995,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.30
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
227-561-6
MDL number:
233,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
Quality Segment
form
liquid
contains
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
119-121 °C/15 mmHg (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@]12CC[C@@](C)([C@@H](C1)OC(=O)C=C)C2(C)C
InChI
1S/C13H20O2/c1-5-11(14)15-10-8-9-6-7-13(10,4)12(9,2)3/h5,9-10H,1,6-8H2,2-4H3/t9-,10-,13+/m0/s1
InChI key
PSGCQDPCAWOCSH-OUJBWJOFSA-N
General description
Isobornyl acrylate (IA) is an acrylate-based monomer used in the production of various polymers, coatings, and adhesives. It has excellent adhesion properties, good chemical resistance, and low shrinkage, making it a popular choice for use in UV-curable coatings on various substrates such as plastics, metals, and wood. Additionally, it is also used as a crosslinking agent in radiation-curable coatings and as an additive for pressure-sensitive adhesives.
Application
Isobornyl acrylate can be used as a co-monomer with other acrylic monomers in the preparation of pressure-sensitive adhesives (PSAs) for optical applications. It is also used in the development of high-performance and stable polymer gate dielectrics for organic thin-film transistors (OTFTs). Furthermore, it can also used in the preparation of UV-curable waterborne polyurethane (WPU) by copolymerization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
39211141917
description
technical grade, contains 100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
description
technical grade
description
analytical standard
grade
technical grade
grade
technical grade
grade
analytical standard
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.983 g/mL at 25 °C (lit.)
contains
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
contains
150 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
contains
-
bp
119-121 °C/15 mmHg (lit.)
bp
127-129 °C/15 mmHg (lit.)
bp
229-233 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
refractive index
n20/D 1.477 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4635 (lit.), n20/D 1.462-1.465
form
liquid
form
liquid
form
-
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
219.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
104 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?