Merck
B55203
Sigma-Aldrich
(−)-Bornyl acetate
95%
Synonim(y):
endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
Wybierz wielkość
5 G
120,00 zł
100 G
325,00 zł
120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
120,00 zł
100 G
325,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.29
Beilstein:
2502036
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
0.6 mmHg ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −38.10°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.463 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
gęstość
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
Klucz InChI
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Zastosowanie
(−)-Bornyl acetate can be used:
  • As a key intermediate in the preparation of camphor.[1]
  • To prepare (−)-englerin A, an anti-cancer agent.[2]
Cechy i korzyści
Mimics the natural sex pheromone of the American cockroach.[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 - 194.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
85 - 90 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Bornyl acetate conversion enhancement by pervaporation in ionic liquid
Izak P, et al.
Planta Medica, 75(09), PI18-PI18 (2009)
Design and synthesis of terpene based englerin A mimics using chromium oxide mediated remote CH2 oxidation
Acerson MJ, et al.
Tetrahedron Letters, 56(23), 3277-3280 (2015)
Aldrichimica Acta, 16, 41-41 (1983)
Bénédicta G H Kpadonou Kpoviessi et al.
Journal of ethnopharmacology, 155(3), 1417-1423 (2014-07-25)
Different parts of Ocimum gratissimum Linn are largely used in folk medicine for the treatment of many diseases, some of which related to parasitical infections as fevers and headaches. In order to validate their use and to clarify the plant
Barbara Sgorbini et al.
Journal of chromatography. A, 1376, 9-17 (2014-12-30)
Herbs and spices are used worldwide as food flavoring, thus determination of their identity, origin, and quality is mandatory for safe human consumption. An analysis strategy based on separative (HS-SPME-GC-MS) and non-separative (HS-SPME-MS) approaches is proposed for the volatile fraction