Przejdź do
8.14764
Siarczan 2,4,5-triamino-6-hydroksypirymidyny
for synthesis
Synonim(y):
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
242,00 zł
181,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H7N5O · xH2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.13 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
254-393-0
NACRES:
NA.22
Form:
powder
181,50 zł
Cena katalogowa242,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
form
powder
potency
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2-3 (20 °C, 2 g/L in H2O)
mp
350 °C
solubility
2 g/L
bulk density
480 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])O.Nc1nc(c(c(n1)[O-])N)N
InChI
1S/C4H7N5O.H2O4S/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10;1-5(2,3)4/h5H2,(H5,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)/p-2
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.086148.035731680007
Triamterene United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1680007
Triamterene
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
2 g/L
solubility
3.2 g/L
solubility
0.3 g/L
solubility
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
mp
350 °C
mp
354 °C (decomposition)
mp
224-227 °C
mp
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
potency
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
3161 mg/kg LD50, oral (Rat), >1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
1470 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
814764002504022536564838